Fmoc-4-cyano-D-phenylalanine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Fmoc-D-Phe(4-CN)-OH
OR471678-5G
APOSOR471678-5GEA
78.3
EUR
APOSOR471678-5G
Fmoc-4-cyano-D-phenylalanine 95%
Fmoc-4-cyano-D-phenylalanine
Formel:
C₂₅H₂₀N₂O₄ Molecular Weight: 412.45 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672560 CAS-Nummer: 205526-34-7 |