2-Chlor-5-methylnicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-5-methylpyridine-3-carboxylic acid
OR471690-5G
APOSOR471690-5GEA
66.7
EUR
APOSOR471690-5G
2-Chlor-5-methylnicotinsäure 98%
2-Chlor-5-methylnicotinsäure
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171.5800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07375371 CAS-Nummer: 66909-30-6 |