8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-onhydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
OR4717-5G
APOSOR4717-5GEA
21.9
EUR
APOSOR4717-5G
8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-onhydrochlorid 97%
Nortropinone hydrochloride
Formel:
C₇H₁₂ClNO Molecular Weight: 161,63 g/mol Schmelzpunkt: 204 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03613582 CAS-Nummer: 25602-68-0 |