4-Bromopyridine-2,6-dicarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Bis(aminocarbonyl)-4-bromopyridine, 4-Bromo-2,6-dicarbamoylpyridine
OR4731-250MG
APOSOR4731-250MGEA
154
EUR
APOSOR4731-250MG
4-Bromopyridine-2,6-dicarboxamide
4-Bromopyridine-2,6-dicarboxamide
Formel:
C₇H₆BrN₃O₂ Molecular Weight: 244,045 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04113814 CAS-Nummer: 668992-72-1 |