2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dichlorophenylacetamidine hydrochloride
OR4732-1G
APOSOR4732-1GEA
72.5
EUR
APOSOR4732-1G
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride 98%
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Formel:
C₈H₉Cl₃N₂ Molecular Weight: 239,53 g/mol Schmelzpunkt: 323 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053014 CAS-Nummer: 175276-76-3 |