3-Bromo-2,6-diaminopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromopyridine-2,6-diamine
OR4741-500MG
APOSOR4741-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR4741-500MG
3-Bromo-2,6-diaminopyridine
3-Bromo-2,6-diaminopyridine
Formel: C₅H₆BrN₃
Molecular Weight: 188.03 g/mol
Schmelzpunkt: 171…176 °C
Dichte: 1.05…1.20 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04113819
CAS-Nummer: 54903-86-5