N-(2-Chloropyridin-4-yl)acetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR4744-1G
APOSOR4744-1GEA 56.7 EUR
APOSOR4744-1G
N-(2-Chloropyridin-4-yl)acetamide 98%
N-(2-Chloropyridin-4-yl)acetamide
Formel: C₇H₇ClN₂O
Molecular Weight: 170,6000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234294
CAS-Nummer: 13602-82-9