(4-Acetylphenyl)phenylmethane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Benzylphenyl)ethan-1-one
OR4747-1G
APOSOR4747-1GEA
40.6
EUR
APOSOR4747-1G
(4-Acetylphenyl)phenylmethane
(4-Acetylphenyl)phenylmethane
Formel:
C₁₅H₁₄O Molecular Weight: 210,28 g/mol Schmelzpunkt: 38…40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00079700 CAS-Nummer: 782-92-3 |