2-Chlor-4-nitropyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4748-25G OR4748-5G
APOSOR4748-25GEA 40.6 EUR
APOSOR4748-25G APOSOR4748-5G
2-Chlor-4-nitropyridin
2-Chloro-4-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 50…56 °C
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00661454
CAS-Nummer: 23056-36-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR