2-Brom-3,5-dichlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4756-1G
APOSOR4756-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4756-1G
2-Brom-3,5-dichlorpyridin
2-Bromo-3,5-dichloropyridine
Formel: C₅H₂BrCl₂N
Schmelzpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233990
CAS-Nummer: 14482-51-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III