4-Amino-6-(tert-butyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4772-250MG
APOSOR4772-250MGEA 58 EUR
APOSOR4772-250MG
4-Amino-6-(tert-butyl)pyrimidine
4-Amino-6-(tert-butyl)pyrimidine
Formel: C₈H₁₃N₃
Schmelzpunkt: 170…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234463
CAS-Nummer: 3435-27-6