5-Bromo-2-furoic acid hydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromofuran-2-carbohydrazide
OR4776-1G
APOSOR4776-1GEA
24.8
EUR
APOSOR4776-1G
5-Bromo-2-furoic acid hydrazide
5-Bromo-2-furoic acid hydrazide
Formel:
C₅H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 205,02 g/mol Schmelzpunkt: 136…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01310787 CAS-Nummer: 89282-37-1 |