3-(Methylthio)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4782-100G
APOSOR4782-100GEA 0 EUR
APOSOR4782-100G
3-(Methylthio)anilin 98%
3-(Methylthio)anilin
Formel: C₇H₉NS
Siedepunkt: 165 °C/16mmHg
Dichte: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007793
CAS-Nummer: 1783-81-9