3,5-Dichloranisol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,3-Dichloro-5-methoxybenzene

OR47824-1G
APOSOR47824-1GEA 21.9 EUR
APOSOR47824-1G
3,5-Dichloranisol
3,5-Dichloranisol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Siedepunkt: 97 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 39…42 °C (Zers.)
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000589
CAS-Nummer: 33719-74-3
EINECS: 251-655-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR