2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR47849-1G
APOSOR47849-1GEA
638
EUR
APOSOR47849-1G
2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzaldehyde
2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₆Cl₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18904376 CAS-Nummer: 616195-96-1 |