4-Bromobenzaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR47851-1G
APOSOR47851-1GEA
0
EUR
APOSOR47851-1G
4-Bromobenzaldehyde oxime
4-Bromobenzaldehyde oxime
Formel:
C₇H₆BrNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00463678 CAS-Nummer: 34158-73-1 |