3-Amino-4-cyanobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR47858-1G
APOSOR47858-1GEA
104
EUR
APOSOR47858-1G
3-Amino-4-cyanobenzoic acid 97%
3-Amino-4-cyanobenzoic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162.145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20640420 CAS-Nummer: 159847-71-9 |