3-Amino-5-cyanobenzoic acid ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR47859-250MG
APOSOR47859-250MGEA
120
EUR
APOSOR47859-250MG
3-Amino-5-cyanobenzoic acid ≥97%
3-Amino-5-cyanobenzoic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162,145 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09263225 CAS-Nummer: 1000341-18-3 |