N-Boc-3,4-dihydro-2H-pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
OR47889-1G
APOSOR47889-1GEA
112
EUR
APOSOR47889-1G
N-Boc-3,4-dihydro-2H-pyridine
N-Boc-3,4-dihydro-2H-pyridine
Formel:
C₁₀H₁₇NO₂ Molecular Weight: 183,247 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798175 CAS-Nummer: 131667-57-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |