3-(4-Aminophenyl)propionsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(4-Aminophenyl)propansäure
OR4789-5G
APOSOR4789-5GEA
79.9
EUR
APOSOR4789-5G
3-(4-Aminophenyl)propionsäure 95%
3-(4-Aminophenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 135…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017118 CAS-Nummer: 2393-17-1 |