t-Butyl 3-(hydroxypropoxyl)-propanoate

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: tert-Butyl 3-(3-hydroxypropoxy)propanoate

OR47891-1G OR47891-250MG
APOSOR47891-1GEA 214 EUR
APOSOR47891-1G APOSOR47891-250MG
t-Butyl 3-(hydroxypropoxyl)-propanoate
t-Butyl 3-(hydroxypropoxyl)-propanoate
Formel: C₁₀H₂₀O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30730362
CAS-Nummer: 2100306-78-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR