4-Methylmandelic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydroxy(4-methylphenyl)acetic acid, 4-[Carboxy(hydroxy)methyl]toluene
OR4793-500MG
APOSOR4793-500MGEA
0
EUR
APOSOR4793-500MG
4-Methylmandelic acid
4-Methylmandelic acid
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166.174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00961860 CAS-Nummer: 18584-20-8 |