4-(Brommethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Brommethyl)benzolboronsäure, (4-(Brommethyl)phenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-(brommethyl)phenyl)boran
OR4799-1G
OR4799-5G
OR4799-25G
APOSOR4799-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4799-1G
APOSOR4799-5G
APOSOR4799-25G
4-(Brommethyl)phenylboronsäure
4-(Brommethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BBrO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01318113 CAS-Nummer: 68162-47-0 |