1H-Indazole-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR48000-500MG
APOSOR48000-500MGEA
48
EUR
APOSOR48000-500MG
1H-Indazole-6-carbonitrile
1H-Indazole-6-carbonitrile
Formel:
C₈H₅N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973398 CAS-Nummer: 141290-59-7 |