Ethyl 5-amino-4-chloro-1-ethyl-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480000-1G
APOSOR480000-1GEA
1550
EUR
APOSOR480000-1G
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-ethyl-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-ethyl-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₈H₁₂ClN₃O₂ Molecular Weight: 217,653 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135133 CAS-Nummer: 1427021-43-9 |