Ethyl 5-amino-1-ethyl-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480002-1G
APOSOR480002-1GEA
1550
EUR
APOSOR480002-1G
Ethyl 5-amino-1-ethyl-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-ethyl-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₈H₁₂IN₃O₂ Molecular Weight: 309,104 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135135 CAS-Nummer: 1427013-53-3 |