Ethyl 5-amino-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480005-1G
APOSOR480005-1GEA
1200
EUR
APOSOR480005-1G
Ethyl 5-amino-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₆ClN₃O₂ Molecular Weight: 245,706 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135171 CAS-Nummer: 1427012-80-3 |