Ethyl 5-amino-1-(2-ethoxyethyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480010-1G
APOSOR480010-1GEA
1660
EUR
APOSOR480010-1G
Ethyl 5-amino-1-(2-ethoxyethyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(2-ethoxyethyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₇N₃O₃ Molecular Weight: 227,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135176 CAS-Nummer: 1427021-87-1 |