Ethyl 5-amino-1-(2-ethoxyethyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480013-1G
APOSOR480013-1GEA
1770
EUR
APOSOR480013-1G
Ethyl 5-amino-1-(2-ethoxyethyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(2-ethoxyethyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₆IN₃O₃ Molecular Weight: 353,157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135179 CAS-Nummer: 1427023-02-6 |