Ethyl 5-amino-4-chloro-1-sec-butyl-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480014-1G
APOSOR480014-1GEA
1200
EUR
APOSOR480014-1G
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-sec-butyl-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-sec-butyl-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₆ClN₃O₂ Molecular Weight: 245,706 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135180 CAS-Nummer: 1427024-19-8 |