Ethyl 5-amino-4-iodo-1-sec-butyl-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480016-1G
APOSOR480016-1GEA 1200 EUR
APOSOR480016-1G
Ethyl 5-amino-4-iodo-1-sec-butyl-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-iodo-1-sec-butyl-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₆IN₃O₂
Molecular Weight: 337,157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23135182
CAS-Nummer: 1427021-96-2