Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(2,2-dimethylpropyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480025-1G
APOSOR480025-1GEA
1430
EUR
APOSOR480025-1G
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(2,2-dimethylpropyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(2,2-dimethylpropyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₈ClN₃O₂ Molecular Weight: 259,733 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135191 CAS-Nummer: 1427013-01-1 |