Ethyl 5-amino-1-(2,2-dimethylpropyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480027-1G
APOSOR480027-1GEA
1430
EUR
APOSOR480027-1G
Ethyl 5-amino-1-(2,2-dimethylpropyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(2,2-dimethylpropyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₈IN₃O₂ Molecular Weight: 351,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135193 CAS-Nummer: 1427021-75-7 |