Ethyl 5-amino-1-(2-cyanoethyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480028-1G
APOSOR480028-1GEA
1550
EUR
APOSOR480028-1G
Ethyl 5-amino-1-(2-cyanoethyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(2-cyanoethyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₉H₁₂N₄O₂ Molecular Weight: 208,217 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22107812 CAS-Nummer: 1427011-41-3 |