Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(2-cyanoethyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480029-1G
APOSOR480029-1GEA
1610
EUR
APOSOR480029-1G
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(2-cyanoethyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(2-cyanoethyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₉H₁₁ClN₄O₂ Molecular Weight: 242,662 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135195 CAS-Nummer: 1427012-04-1 |