Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(2-cyanoethyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480030-1G
APOSOR480030-1GEA
1610
EUR
APOSOR480030-1G
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(2-cyanoethyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(2-cyanoethyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₉H₁₁BrN₄O₂ Molecular Weight: 287.113 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135196 CAS-Nummer: 1427023-20-8 |