Ethyl 5-amino-1-(2-cyanoethyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480031-1G
APOSOR480031-1GEA
1610
EUR
APOSOR480031-1G
Ethyl 5-amino-1-(2-cyanoethyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(2-cyanoethyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₉H₁₁IN₄O₂ Molecular Weight: 334,114 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135197 CAS-Nummer: 1427014-07-0 |