Ethyl 5-amino-1-benzyl-4-chloro-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480043-1G
APOSOR480043-1GEA
797
EUR
APOSOR480043-1G
Ethyl 5-amino-1-benzyl-4-chloro-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-benzyl-4-chloro-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₄ClN₃O₂ Molecular Weight: 279,722 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135214 CAS-Nummer: 1427010-70-5 |