Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480046-1G
APOSOR480046-1GEA 797 EUR
APOSOR480046-1G
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₄ClN₃O₃
Molecular Weight: 295,722 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23135217
CAS-Nummer: 1427014-18-3