Ethyl 5-amino-4-iodo-1-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480048-1G
APOSOR480048-1GEA
912
EUR
APOSOR480048-1G
Ethyl 5-amino-4-iodo-1-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-iodo-1-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₄IN₃O₃ Molecular Weight: 387,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135219 CAS-Nummer: 1427013-20-4 |