Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(4-chlorophenyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480054-1G
APOSOR480054-1GEA 912 EUR
APOSOR480054-1G
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(4-chlorophenyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(4-chlorophenyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁BrClN₃O₂
Molecular Weight: 344.592 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23135223
CAS-Nummer: 1427022-00-1