Ethyl 5-amino-1-(3-methylsulphonylphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480058-1G
APOSOR480058-1GEA
1770
EUR
APOSOR480058-1G
Ethyl 5-amino-1-(3-methylsulphonylphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(3-methylsulphonylphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₅N₃O₄S Molecular Weight: 309,341 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135149 CAS-Nummer: 1367842-55-4 |