Ethyl 5-amino-1-(4-methylsulphonylphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480059-1G
APOSOR480059-1GEA
1770
EUR
APOSOR480059-1G
Ethyl 5-amino-1-(4-methylsulphonylphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(4-methylsulphonylphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₅N₃O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135150 CAS-Nummer: 1427022-67-0 |