Ethyl 5-amino-1-(4-sulphamoylphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480060-1G
APOSOR480060-1GEA
1320
EUR
APOSOR480060-1G
Ethyl 5-amino-1-(4-sulphamoylphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(4-sulphamoylphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₄N₄O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135151 CAS-Nummer: 866838-02-0 |