Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(2-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480063-1G
APOSOR480063-1GEA
1200
EUR
APOSOR480063-1G
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(2-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(2-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₄O₂ Molecular Weight: 266,684 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135155 CAS-Nummer: 1427021-16-6 |