Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(2-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480064-1G
APOSOR480064-1GEA
1280
EUR
APOSOR480064-1G
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(2-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(2-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₄O₂ Molecular Weight: 311,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135156 CAS-Nummer: 1427021-73-5 |