Ethyl 5-amino-1-(3-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480065-1G
APOSOR480065-1GEA
1030
EUR
APOSOR480065-1G
Ethyl 5-amino-1-(3-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(3-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₂N₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135157 CAS-Nummer: 1427023-96-8 |