Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(3-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480066-1G
APOSOR480066-1GEA
1280
EUR
APOSOR480066-1G
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(3-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(3-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₄O₂ Molecular Weight: 266,684 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135158 CAS-Nummer: 1427022-77-2 |