Ethyl 5-amino-1-(4-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480068-1G
APOSOR480068-1GEA
1030
EUR
APOSOR480068-1G
Ethyl 5-amino-1-(4-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(4-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₂N₄O₂ Molecular Weight: 232,239 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135161 CAS-Nummer: 1427013-89-5 |