Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(4-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR480070-1G
APOSOR480070-1GEA 1200 EUR
APOSOR480070-1G
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(4-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(4-pyridyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁BrN₄O₂
Molecular Weight: 311,135 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23135163
CAS-Nummer: 1427013-64-6